Learn More
Cytiva Insertos de membrana de material para centrífuga Jumbosep™
El material Jumbosep™ puede acelerar el procesamiento de las muestras, maximizar la recuperación de las mismas, añadir versatilidad y evitar la derivación de la solución.
Marca:  Cytiva OD300C65
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17184791
  • 294.00€ / paquete de 12
Fecha estimada de envoi: 22-09-2025
Descripción
  • Normalmente concentra volúmenes de muestra de 60 ml a 5 ml en 30 minutos
  • Logra una concentración 50X y una recuperación > 90 % en solo unos minutos
  • La carcasa de polisulfona y la membrana Omega™ de baja unión a proteínas minimizan las pérdidas debido a la unión no específica
  • La versátil membrana Omega está disponible en una gran variedad de MWCO
  • Codificada por colores y grabada con láser para una fácil identificación
  • El punto muerto integrado evita el giro hasta la sequedad
  • El exclusivo mecanismo de sellado evita la fuga de retención y la contaminación por filtración
  • Económico: el depósito de muestras y el receptor de filtrado pueden desinfectarse o esterilizarse en autoclave y reutilizarse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Naranja
PES
No estéril
De 20 a 60 ml (muestra)
EFA: 15,2 cm2
300 kDa
12/paquete
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Cytiva Insertos de membrana de material para centrífuga Jumbosep™ > 300 kDa; naranja