Learn More
Cytiva Insertos de membrana de material para centrífuga Jumbosep™
Click to view available options
MWCO:
100 kDa
10 kDa
300 kDa
30 kDa
3 kDa
Color:
Azul
Gris
Naranja
Rojo
Transparente
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
Descripción
- Normalmente concentra volúmenes de muestra de 60 ml a 5 ml en 30 minutos
- Logra una concentración 50X y una recuperación > 90 % en solo unos minutos
- La carcasa de polisulfona y la membrana Omega™ de baja unión a proteínas minimizan las pérdidas debido a la unión no específica
- La versátil membrana Omega está disponible en una gran variedad de MWCO
- Codificada por colores y grabada con láser para una fácil identificación
- El punto muerto integrado evita el giro hasta la sequedad
- El exclusivo mecanismo de sellado evita la fuga de retención y la contaminación por filtración
- Económico: el depósito de muestras y el receptor de filtrado pueden desinfectarse o esterilizarse en autoclave y reutilizarse
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Descripción | EFA: 15,2 cm2 |
| Material (membrana) | PES |
| MWCO | 100 kDa |
| Esterilidad | No estéril |
| Cantidad | 12/paquete |
| Volumen (métrico) | De 20 a 60 ml (muestra) |