Learn More
Platinum™, ThermoScript™ Platinum™ Quantitative RT-PCR ThermoScript™ One-Step System
El sistema Platinum de RT-PCR cuantitativa ThermoScript One-Step System se utiliza para la cuantificación en tiempo real de moléculas de ARN del total o poli(A)+ ARN en un único paso.
Marca: Platinum™, ThermoScript™ 11731023
Includes: ThermoScript RT/Platinum Taq mix, and 2X ThermoScript reaction mix (buffer containing 0.4mM of each dNTP, 6mM MgSO4 ), vial of 50mM MgSO4
Descripción
Este kit proporciona ADN polimerasa Platinum™ Taq, RT polimerasa RT y un vial de 50 mm de MgSO4Información de órdenes
Se garantiza la estabilidad durante 6 meses si se almacena correctamente. Condiciones de envío: Hielo seco
Especificaciones
El sistema Platinum™ de RT-PCR cuantitativa ThermoScript™ One-Step contiene una mezcla ThermoScript™ RT/Platinum™ Taq, y una mezcla de reacción 2X ThermoScript™ (un tampón que contiene 0,4 mM de dNTP cada uno, 6 mM de MgSO4). También se proporciona un vial de 50 mM de MgSO4. Almacenar a -20 °C. Se garantiza la estabilidad durante 6 meses si se almacena correctamente. | |
RT-qPCR de 1 paso | |
Estándar | |
Sistema de un solo paso RT-PCR | |
Hielo seco | |
500 reacciones |
Sonda de cebado | |
ADN polimerasa Taq | |
Platinum™, ThermoScript™ | |
500 reacciones | |
500 reacciones | |
ARN |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
2504847 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | 11731023 |
2556207 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | 11731023 |
2581835 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | 11731023 |
2817316 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | 11731023 |
2725363 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | 11731023 |