Learn More
TaqMan™ Kit de transcripción inversa de microARN TaqMan™
Código de producto. 10146854 Tienda Applied Biosystems Productos
Change view
Click to view available options
Suficiente para:
1000 reacciones
200 reacciones
Unit Size:
1000 reacciones
200 reacciones
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Suficiente para Unit Size
10146854 200 reacciones 200 reacciones
10268364 1000 reacciones 1000 reacciones
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10146854 Leverantör TaqMan™ Leverantörsnummer 4366596
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Visa alla kampanjer
 Artículo restringido
En stock
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Ofrece los componentes necesarios para 200 reacciones con rendimiento óptimo en ensayos de microARN TaqMan™.
Se trata de un kit muy específico que solo cuantifica miARN maduros, no precursores. Se trata de un kit de alta sensibilidad que conserva una cantidad limitada de muestras y requiere solamente de 1 a 10 nanogramos de ARN total. Es un ensayo RT-PCR rápido, sencillo y ampliable de 2 pasos que proporciona resultados de alta calidad en menos de tres horas.
Los componentes de este kit se utilizan con el primer de RT proporcionado con el ensayo de microARN TaqMan™ para convertir ARNmi en ADNc.
Beställningsinfo
Condiciones de envío: Hielo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Concentración 10X
Contenido y almacenamiento Contiene tampón de RT 10X, mezcla de dNTP con dTTP (100 m total), inhibidor de ARNasa (20 U/μl) y enzima de RT MultiScribe™ (50 U/μl) para 200 reacciones. Almacene entre -15 y 25 °C.
Método de detección Sonda de cebado
GC-Rich PCR Performance Alto
Método de PCR RT-qPCR de 2 paso
Velocidad de reacción Fast
Para utilizar con (equipo) 7500 System, 7500 Fast System, 7900HT System, StepOne™, StepOnePlus™, ViiA™ 7 System, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ Absolute Q Digital PCR System
Temperatura óptima de reacción 42 °C
Línea de productos TaqMan
Tipo de producto Kit de transcripción inversa de microARN
Cantidad 200 reactions
Transcriptasa inversa MultiScribe™
Condiciones de envío Hielo seco
Suficiente para 200 reacciones
Para utilizar con (aplicación) Análisis de miARN
Fidelidad (frente a Taq) 10 X
Tipo de producto final ADNc
N.º de reacciones 200 reacciones
Formato de reacción Componentes separados
Tipo de muestra ARN
Tamaño (producto final) 200 bp o menos
Visa mer Visa mindre
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.