Learn More
Platinum™, ThermoScript™ Platinum™ Quantitative RT-PCR ThermoScript™ One-Step System
El sistema Platinum de RT-PCR cuantitativa ThermoScript One-Step System se utiliza para la cuantificación en tiempo real de moléculas de ARN del total o poli(A)+ ARN en un único paso.
1086.00€ - 4700.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | El sistema Platinum™ de RT-PCR cuantitativa ThermoScript™ One-Step contiene una mezcla ThermoScript™ RT/Platinum™ Taq, y una mezcla de reacción 2X ThermoScript™ (un tampón que contiene 0,4 mM de dNTP cada uno, 6 mM de MgSO4). También se proporciona un vial de 50 mM de MgSO4. Almacenar a -20 °C. Se garantiza la estabilidad durante 6 meses si se almacena correctamente. |
---|---|
Método de detección | Sonda de cebado |
Método de PCR | RT-qPCR de 1 paso |
Polimerasa | ADN polimerasa Taq |
Velocidad de reacción | Estándar |
Includes: ThermoScript RT/Platinum Taq mix, and 2X ThermoScript reaction mix (buffer containing 0.4mM of each dNTP, 6mM MgSO4 ), vial of 50mM MgSO4
Código de producto | Marca | N.º de reacciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | N.º de reacciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10297292
|
Platinum™, ThermoScript™
11731015 |
100 reacciones | N/A | ||||||
10525013
|
Platinum™, ThermoScript™
11731023 |
500 reacciones |
4700.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Este kit proporciona ADN polimerasa Platinum™ Taq, RT polimerasa RT y un vial de 50 mM de MgSO4Información de órdenes
Se garantiza la estabilidad durante 6 meses si se almacena correctamente. Condiciones de envío: Hielo seco
Especificaciones
El sistema Platinum™ de RT-PCR cuantitativa ThermoScript™ One-Step contiene una mezcla ThermoScript™ RT/Platinum™ Taq, y una mezcla de reacción 2X ThermoScript™ (un tampón que contiene 0,4 mM de dNTP cada uno, 6 mM de MgSO4). También se proporciona un vial de 50 mM de MgSO4. Almacenar a -20 °C. Se garantiza la estabilidad durante 6 meses si se almacena correctamente. | |
RT-qPCR de 1 paso | |
Estándar | |
Sistema de un solo paso RT-PCR | |
ARN |
Sonda de cebado | |
ADN polimerasa Taq | |
Platinum™, ThermoScript™ | |
Hielo seco |