Learn More
Platinum™, ThermoScript™ Platinum™ Quantitative RT-PCR ThermoScript™ One-Step System
Código de producto. 10297292
Click to view available options
N.º de reacciones:
100 reacciones
500 reacciones
Tamaño de la unidad:
100 reacciones
cada uno
Código de producto. 10297292
Marca: Platinum™, ThermoScript™ 11731015
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Includes
ThermoScript RT/Platinum Taq mix, and 2X ThermoScript reaction mix (buffer containing 0.4mM of each dNTP, 6mM MgSO4 ), vial of 50mM MgSO4
El sistema Platinum de RT-PCR cuantitativa ThermoScript One-Step System se utiliza para la cuantificación en tiempo real de moléculas de ARN del total o poli(A)+ ARN en un único paso.
Este kit proporciona ADN polimerasa Platinum™ Taq, RT polimerasa RT y un vial de 50 mm de MgSO4
Información de órdenes
Se garantiza la estabilidad durante 6 meses si se almacena correctamente. Condiciones de envío: Hielo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento El sistema Platinum™ de RT-PCR cuantitativa ThermoScript™ One-Step contiene una mezcla ThermoScript™ RT/Platinum™ Taq, y una mezcla de reacción 2X ThermoScript™ (un tampón que contiene 0,4 mM de dNTP cada uno, 6 mM de MgSO4). También se proporciona un vial de 50 mM de MgSO4. Almacenar a -20 °C. Se garantiza la estabilidad durante 6 meses si se almacena correctamente.
Método de detección Sonda de cebado
Método de PCR RT-qPCR de 1 paso
Polimerasa ADN polimerasa Taq
Velocidad de reacción Estándar
Línea de productos Platinum, ThermoScript
Tipo de producto Sistema de un solo paso RT-PCR
Cantidad 100 reactions
Condiciones de envío Hielo seco
Suficiente para 100 reacciones
N.º de reacciones 100 reacciones
Tipo de muestra ARN