Learn More
Ebro Electronic™ Sondas de varilla de termopar
sondas de varilla para la medida de temperatura de aire, hornos, fluidos y gases.
133.00€ - 190.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | RoHS Directive 2011/65/EU |
---|---|
Desechables | Single-use |
Altura (métrico) | 15 mm |
Tipo de sonda | Inmersión |
Para utilizar con (equipo) | TFN 520 |
Código de producto | Marca | Longitud de la sonda (métrico) | Diámetro de la sonda (métrico) | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud de la sonda (métrico) | Diámetro de la sonda (métrico) | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11703489
|
Ebro Electronic™
1341-0611 |
185 mm | 0,5 mm | TPN 100 |
190.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 09-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10583821
|
Ebro Electronic™
1341-0609 |
185 mm | 1,5 mm | TPN 120 |
133.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 14-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10289969
|
Ebro Electronic™
1341-0400 |
300 mm | 1.5 mm | TPN 120-30 |
151.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10464473
|
Ebro Electronic™
1341-0607 |
185 mm | 3 mm | TPN 140 |
137.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 25-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10167999
|
Ebro Electronic™
1341-0415 |
300 mm | 3 mm | TPN 140-30 |
151.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 27-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
Descripción
For various applications in food, laboratory, industial use.Especificaciones
RoHS Directive 2011/65/EU | |
15 mm | |
TFN 520 |
Single-use | |
Inmersión |