Learn More
Ebro Electronic™ Sondas de varilla de termopar
sondas de varilla para la medida de temperatura de aire, hornos, fluidos y gases.
Marca:  Ebro Electronic™ 1341-0609
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10583821
  • 133.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 20-08-2025
Descripción
For various applications in food, laboratory, industial use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
RoHS Directive 2011/65/EU
Single-use
15 mm
200 mm
Metal
TPN 120
0.04 kg
1100 °C
De -40 °C a +1100 °C
DIN IEC 584, clase 2
1,5 mm
Temperature measurement of air, ovens, fluids and gases.
Total o parcial
185 mm
1 sec.
Varilla NiCrNi
Sonda de inmersión
− 40 °C
TFN 520
15 mm
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Ebro Electronic™ Sondas de varilla de termopar > Diámetro (sonda): 1,5 mm