Learn More
Ebro Electronic™ Sondas de varilla de termopar
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10167999
Change view
Click to view available options
Longitud de la sonda (métrico):
185 mm
185 mm
300 mm
Diámetro de la sonda (métrico):
0,5 mm
1,5 mm
1,5 mm
3 mm
3 mm
Modelo:
TPN 100
TPN 120
TPN 120-30
TPN 140
TPN 140-30
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud de la sonda (métrico) Diámetro de la sonda (métrico) Modelo unitSize
10167999 300 mm 3 mm TPN 140-30 cada uno
11703489 185 mm 0,5 mm TPN 100 cada uno
10583821 185 mm 1,5 mm TPN 120 cada uno
10289969 300 mm 1,5 mm TPN 120-30 cada uno
10464473 185 mm 3 mm TPN 140 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10167999 Proveedor Ebro Electronic™ N.º de proveedor 13410415
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
sondas de varilla para la medida de temperatura de aire, hornos, fluidos y gases.
For various applications in food, laboratory, industial use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad RoHS Directive 2011/65/EU
Diámetro de la sonda (métrico) 3 mm
Desechables Single-use
Para utilizar con (aplicación) Basic rod probes, Temperature measurement of air, ovens, fluids and gases.
Altura (métrico) 15 mm
Longitud (métrico) 300 mm
Longitud de la sonda (métrico) 300 mm
Modelo TPN 140-30
Tipo de sonda Varilla NiCrNi
Peso (métrico) 15 mm
Tipo de producto Rod Probe
Intervalo de temperatura (métrico) -40°C to 1100°C
Para utilizar con (equipo) TFN 520
Anchura (métrico) 0.12 kg