Learn More
Ebro Electronic™ Sondas de varilla de termopar
Descripción
For various applications in food, laboratory, industial use.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | RoHS Directive 2011/65/EU |
| Diámetro de la sonda (métrico) | 3 mm |
| Desechables | Single-use |
| Para utilizar con (aplicación) | Measurement of air, oven, fluids and gas temperatures |
| Altura (métrico) | 15 mm |
| Tipo de inmersión | Total o parcial |
| Longitud (métrico) | 220 mm |
| Longitud de la sonda (métrico) | 185 mm |
| Material | Metal |
| Tiempo de medición | 4 sec. |
| Mostrar más |