Learn More
Thermo Scientific™ Columna HPLC de fase inversa HyPURITY™ C8, 5 μm, 2,1 mm x 50 mm
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
50 mm
100 mm
125 mm
250 mm
Diámetro (métrico):
2,1 mm
2,1 mm
4 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Columnas de elevada pureza de sílice y de alta calidad.
Información de órdenes
También están disponibles columnas con otras dimensiones. Consulte con el servicio de atención al cliente para obtener más información.
Especificaciones
Especificaciones
Diámetro (métrico) | 2,1 mm |
Longitud (métrico) | 100 mm |
Tamaño de partículas | 5 μm |
pH | Desde 2 hasta 9 |
Tamaño de poro | 190 Å |
Área de la superficie | 200 m²/g |
Tipo USP | L7 |
Fase estacionaria | C8 |
Material de embalaje | Sílice |
Carga de carbono | 8% |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-4 of
Título del producto
Thermo Scientific™ Columna HPLC de fase inversa HyPURITY™ C8, 5 μm, 2,1 mm x 50 mm >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido