Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC HyPURITY™ ADVANCE™, tamaño de partículas de 5 μm
Código de producto. 11502841 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
50 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diámetro (métrico):
2,1 mm
2,1 mm
4,6 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11502841
Marca: Thermo Scientific™ 21005102130
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice esta columna C8 especializada para separar compuestos que muestran una forma de pico deficiente con fases unidas tradicionales de alquilos.
Las columnas para HPLC Thermo Scientific™ HyPURITY ADVANCE™ combinan el extraordinario rendimiento de nuestra sílice HyPURITY de 190 Å con una química de fase reversa C8. Este empaque especializado con carácter integrado polar es adecuado para aplicaciones LC-MS. El grupo polar protege los silanoles de superficie de la interacción con analitos polares y proporciona una selectividad alternativa con un rendimiento excelente para compuestos que muestran una forma de pico pobre con fases unidas de alquilo tradicionales, como C18.
Las columnas HPLC HyPURITY ADVANCE ofrecen:
  • Fase estacionaria incrustada polar para selectividad alternativa
  • Ideal para análisis rápidos de alto rendimiento
  • Estabilidad acuosa mejorada
  • Forma de pico excepcional para ácidos, bases y quelantes
  • Tamaño de partículas de 3 µm y 5 µm disponibles en una amplia gama de geometrías de columna
  • Adecuada para LC-MS debido a un sangrado excepcionalmente bajo
  • Ideal para una gran variedad de aplicaciones farmacéuticas
Información de órdenes
También están disponibles columnas con otras dimensiones. Consulte con el servicio de atención al cliente para obtener más información.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de columna Columna de análisis
Diámetro (métrico) 2,1 mm
Longitud (métrico) 100 mm
Tamaño de partículas 5 μm
Tamaño de poro 190 Å
Área de la superficie 200 m²/g
Tipo USP L7
Fase estacionaria C8
Material de embalaje Sílice
Carga de carbono 9%
Tipo de columna Fase reversa
Con desactivación terminal Sí
Fase Fase reversa