Learn More
Thermo Scientific™ Jeringas Shimadzu™
Si desea unas columnas de ciano de uso general y fiables, elija las columnas para LC de ciano con sílice desactivada de base Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS.
Marca: Thermo Scientific™ 28803-014001
Descripción
Si desea unas columnas de ciano de uso general y fiables, elija las columnas para LC de ciano con sílice desactivada de base Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS. Estas columnas económicas presentan una actividad del silanol reducida y ofrecen una fiabilidad excepcional para los laboratorios de aseguramiento y control de la calidad. Basado en la cadena principal de sílice Hypersil renovado, la sílice con desactivación de base es uno de los materiales de embalaje más populares disponible. Para separaciones más complicadas que requieran un mayor rendimiento cromatográfico, utilice las columnas de ciano LC Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ como alternativa.
Comodidad, economía y protección eficaz.
- El diseño de 10 mm ofrece la máxima protección con un aumento mínimo de retención
- Compatibles con los soportes Thermo Scientific™ UNIGUARD™ de conexión directa e independientes
Especificaciones
Cartucho protector, 4/paq. | |
Soporte Uniguard de conexión directa y autónomo | |
5800 psi (400 bar) | |
De 2 a 8 | |
170 m²/g | |
L10 | |
Hypersil BDS | |
4 % | |
Sí | |
Cartucho protector, 4 paq. |
4 mm | |
10 mm | |
3 μm | |
130 Å | |
60 °C | |
Ciano (CN) | |
Sílice con desactivación de base | |
Modo mixto | |
Fase normal y reversa |
Accesorios y servicios
-
Thermo Scientific™ Soportes para cartuchos protectores de c... UNIGUARD- DROP-IN HOLDER 4.6/4.0MM Código de producto: 10602864
280.00€ / cada uno -
Thermo Scientific™ Soportes para cartuchos protectores de c... UNIGUARD DROP-IN HOLDER, 3.0/2.1MM Código de producto: 10776714
299.00€ / cada uno
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.