Learn More
Thermo Scientific™ Jeringas Shimadzu™
Código de producto. p-4523296 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diámetro (métrico):
2,1 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
4,6 mm
Tamaño de partículas:
3 μm
5 μm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
paquete de 4
Código de producto. 10494593
Marca: Thermo Scientific™ 28805154630
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Si desea unas columnas de ciano de uso general y fiables, elija las columnas para LC de ciano con sílice desactivada de base Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS.
Si desea unas columnas de ciano de uso general y fiables, elija las columnas para LC de ciano con sílice desactivada de base Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS. Estas columnas económicas presentan una actividad del silanol reducida y ofrecen una fiabilidad excepcional para los laboratorios de aseguramiento y control de la calidad. Basado en la cadena principal de sílice Hypersil renovado, la sílice con desactivación de base es uno de los materiales de embalaje más populares disponible. Para separaciones más complicadas que requieran un mayor rendimiento cromatográfico, utilice las columnas de ciano LC Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ como alternativa.
  • En fase reversa, ofrecen una selectividad diferente a la de las fases C18 o C8
  • En fase normal, son menos retentivas que las columnas de sílice
  • Columnas de ciano fiables con una larga vida útil
Información para pedidos:
Hay disponibles columnas con otras dimensiones. Para obtener más información, póngase en contacto con su representante del servicio de atención al cliente. Tenga en cuenta que las columnas de ciano Hypersil BDS se envían en isooctano:etanol. Para aplicaciones de fase reversa, enjuague con etanol o 2-propanol antes de su uso.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Formato de columna Columna de análisis
Diámetro (métrico) 4,6 mm
Para utilizar con HPLC
Longitud (métrico) 150 mm
Presión máxima 5800 psi (400 bar)
Tamaño de partículas 5 μm
pH De 2 a 8
Tamaño de poro 130 Å
Área de la superficie 170 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L10
Fase estacionaria Ciano (CN)
Línea de productos Hypersil BDS
Material de embalaje Esférico, sílice desactivada de base completamente porosa
Carga de carbono 4%
Tipo de columna Modo mixto
Con desactivación terminal Sí
Fase Fase reversa, fase normal, selectividad polar
Tipo Columna de análisis
Show More Show Less
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.