Learn More
Thermo Scientific™ Columnas Hypersil™ BDS C18
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Como columna sólida de uso general para uso en una gran variedad de aplicaciones, elija la columna para HPLC Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS C18. Estas columnas económicas presentan una actividad del silanol reducida y ofrecen una fiabilidad excepcional para los laboratorios de aseguramiento y control de la calidad. Basado en la cadena principal de sílice Hypersil renovado, la sílice con desactivación de base es uno de los materiales de embalaje más populares disponible.
Para separaciones más complicadas que requieran un mayor rendimiento cromatográfico, utilice las columnas Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ como alternativa.
- El diseño de 10 mm ofrece la máxima protección con un aumento mínimo de retención
- Compatibles con los soportes Thermo Scientific™ UNIGUARD™ de conexión directa e independientes
Especificaciones
Especificaciones
| Formato de columna | Cartucho protector, 4/paq. |
| Diámetro (métrico) | 4 mm |
| Longitud (métrico) | 10 mm |
| Presión máxima | 5800 psi (400 bar) |
| Tamaño de partículas | 3 μm |
| pH | De 2 a 8 |
| Tamaño de poro | 130 Å |
| Área de la superficie | 170 m²/g |
| Temperatura | 60 °C |
| Tipo USP | L1 |
| Mostrar más |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.