Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de HPLC Hypersil GOLD™ Cyano
Código de producto. 11598290 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 mm
50 mm
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
Diámetro (métrico):
1 mm
2,1 mm
2,1 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
Tamaño de partículas:
1,9 μm
3 μm
5 μm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
paquete de 4
28 product options available for selection
Product selection table with 28 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) Tamaño de partículas unitSize
11598290 10 mm 4 mm 3 μm paquete de 4
10231965 100 mm 3 mm 5 μm cada uno
10746144 150 mm 2,1 mm 5 μm cada uno
10662484 100 mm 2,1 mm 5 μm cada uno
10213663 150 mm 4,6 mm 5 μm cada uno
10600954 50 mm 2,1 mm 5 μm cada uno
10538585 250 mm 4 mm 5 μm cada uno
10019152 100 mm 4,6 mm 5 μm cada uno
10273703 250 mm 4,6 mm 5 μm 1 PCS
10675325 200 mm 2,1 mm 1,9 μm cada uno
10525125 150 mm 2,1 mm 1,9 μm cada uno
10565885 100 mm 2,1 mm 1,9 μm cada uno
10319984 50 mm 2,1 mm 1,9 μm cada uno
10553995 150 mm 4,6 mm 3 μm cada uno
10795716 150 mm 3 mm 3 μm cada uno
10672864 150 mm 2,1 mm 3 μm cada uno
10785716 150 mm 1 mm 3 μm cada uno
10746524 100 mm 4,6 mm 3 μm cada uno
10417264 100 mm 3 mm 3 μm cada uno
10553225 100 mm 2,1 mm 3 μm cada uno
10069142 50 mm 2,1 mm 3 μm cada uno
10652484 50 mm 4,6 mm 5 μm cada uno
11508300 10 mm 4 mm 5 μm paquete de 4
10341215 10 mm 3 mm 5 μm paquete de 4
10361105 10 mm 2,1 mm 5 μm paquete de 4
10035844 10 mm 3 mm 3 μm paquete de 4
11588290 10 mm 2,1 mm 3 μm paquete de 4
10269954 10 mm 1 mm 3 μm paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 28 options available.
28 options
Código de producto. 11598290 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 25803014001
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Selectividad alternativa con menor hidrofobicidad. Utilice estas columnas HPLC para las separaciones de fase inversas y normales.
Selectividad alternativa con menor hidrofobicidad. Utilice las columnas para LC de ciano Thermo Scientific™ Hypersil Gold™ para separaciones de fase normal y reversa.
  • Forma del pico excelente
  • Sensibilidad destacada
  • Menos retención para análisis más rápidos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de columna Cartucho protector, 4/paq.
Diámetro (métrico) 4 mm
Para utilizar con Soporte Uniguard de conexión directa y autónomo
Longitud (métrico) 10 mm
Presión máxima 5800 psi (400 bar)
Tamaño de partículas 3 μm
pH De 2 a 8
Tamaño de poro 175Å
Área de la superficie 220 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L10
Fase estacionaria Ciano (CN)
Línea de productos Hypersil GOLD
Material de embalaje Sílice tipo A esférico, completamente poroso
Carga de carbono 4%
Tipo de columna Modo mixto
Con desactivación terminal Sí
Fase Fase normal y reversa
Tipo Cartucho protector
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.