Learn More
STEMCELL Technologies Human Recombinant Fractalkine (CX3CL1)
Fractalkine
306.45€ - 3789.45€
Especificaciones
Nombre | C3Xkine, Chemokine (C-X3-C motif) ligand 1, FKN, Neurotactin, NTN, NTT, SCYD1, Small inducible cytokine subfamily D member 1 |
---|---|
Tipo de célula | Dendritic Cells; Endothelial Cells; Macrophages; Monocytes; NK Cells; T Cells |
Grado de pureza o calidad | ≥95% |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17189441
![]() |
STEMCELL Technologies
78051.1 |
25 μg |
306.45€
25 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17199441
![]() |
STEMCELL Technologies
78051.2 |
1000 μg |
3789.45€
1000 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Fractalkine (CX3CL1) is a unique chemokine belonging to the CX3C family, and is characterized by a C-X3-C cysteine motif within the chemokine domain, near the amino terminus of the protein
- The chemokine domain is connected to an extended mucin-like stalk, followed by a transmembrane region, and a C-terminal intracellular domain
- The protein signals through interaction with a single receptor, CX3CR1, expressed on monocytes, natural killer cells, T cells, microglia, and smooth muscle cells
- Fractalkine is upregulated in endothelial cells by inflammatory signals and is synthesized as a membrane-bound molecule that mediates cell migration and adhesion
- Cleavage at the base of the stalk by metalloproteinases generates a soluble chemokine, which functions as a potent chemoattractant of target cells
Especificaciones
C3Xkine, Chemokine (C-X3-C motif) ligand 1, FKN, Neurotactin, NTN, NTT, SCYD1, Small inducible cytokine subfamily D member 1 | |
Dendritic Cells; Endothelial Cells; Macrophages; Monocytes; NK Cells; T Cells | |
≥95% |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
STEMCELL Technologies Human Recombinant Fractalkine (CX3CL1)