Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para factor H del complemento humano
El factor H del complemento humano cuantifica el factor H del complemento humano en suero, plasma y sobrenadante.
712.00€ - 5530.00€
Especificaciones
Número de acceso | Proteína de unión de la adrenomedulina; sensibilidad a la maculopatía relacionada con la edad 1; AHUS1; AMBP1; ARMD4; ARMS1; Beta-1 H; beta-1-H-globulina; CFH; CFHL3; factor de componente de complemento H; factor de complemento H; proteína relacionada con el factor de complemento H 3A4/5G4; factor de complemento H, isoforma b; factor de inhibición de complemento H; factor H; factor H-like 1; FH; FHL1; Anticuerpo FHL1; factor H 1; factor H 1 (complemento); factor H 2 (complemento); HF; HF1; HF2; HGNC:4883; Hus; MGC88246; Mud-1; NOM; factor de complemento plaquetario H; proteína beta-1-H; RP1-177P10.1; Sas1; Sas-1 |
---|---|
Intervalo del ensayo | De 2 a 500 ng/ml |
Sensibilidad del ensayo | 2 ng/mL |
Conjugado | Biotina |
Tipo de producto | ELISA |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17154869
|
Invitrogen™
EH122RBX5 |
5 x 96 pruebas |
2860.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17114403
|
Invitrogen™
EH122RB |
96 pruebas |
712.00€
paquete de 96 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18527844
|
Invitrogen™
EH122RBX10 |
10 x 96 pruebas |
5530.00€
paquete de 10 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
El factor H del complemento humano cuantifica el factor H del complemento humano en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconoce exclusivamente el factor H. del complemento humano natural y recombinante
El factor H es una proteína sérica que actúa como inhibidor en el sistema de activación del complemento. Activa la convertasa C3/C5 disociando sus subunidades y actúa también como cofactor para la actividad enzimática del factor I.
Especificaciones
Proteína de unión de la adrenomedulina; sensibilidad a la maculopatía relacionada con la edad 1; AHUS1; AMBP1; ARMD4; ARMS1; Beta-1 H; beta-1-H-globulina; CFH; CFHL3; factor de componente de complemento H; factor de complemento H; proteína relacionada con el factor de complemento H 3A4/5G4; factor de complemento H, isoforma b; factor de inhibición de complemento H; factor H; factor H-like 1; FH; FHL1; Anticuerpo FHL1; factor H 1; factor H 1 (complemento); factor H 2 (complemento); HF; HF1; HF2; HGNC:4883; Hus; MGC88246; Mud-1; NOM; factor de complemento plaquetario H; proteína beta-1-H; RP1-177P10.1; Sas1; Sas-1 | |
2 ng/mL | |
ELISA | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
CFH | |
<10% | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
50 μl de plasma; 50 μl de suero; 50 μl de sobrenadante | |
Factor H del complemento | |
4 h 45 min |
De 2 a 500 ng/ml | |
Biotina | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
P08603 | |
<12% | |
Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers | |
Para uso exclusivo en investigación | |
De 2 °C a 8 °C | |
1 h 20 min |
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.