Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para factor H del complemento humano
El factor H del complemento humano cuantifica el factor H del complemento humano en suero, plasma y sobrenadante.
Marca:  Invitrogen™ EH122RBX10
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 18527844
  • 5530.00€ / paquete de 10
Descripción
El factor H del complemento humano cuantifica el factor H del complemento humano en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconoce exclusivamente el factor H. del complemento humano natural y recombinante
El factor H es una proteína sérica que actúa como inhibidor en el sistema de activación del complemento. Activa la convertasa C3/C5 disociando sus subunidades y actúa también como cofactor para la actividad enzimática del factor I.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Mostrar más
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Invitrogen™ Kit de ELISA para factor H del complemento humano > 10 x 96 pruebas