Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para factor H del complemento humano
Código de producto. 17154869
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 x 96 pruebas
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 96
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17154869 5 x 96 pruebas cada uno
17114403 96 pruebas paquete de 96
18527844 10 x 96 pruebas paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17154869 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor EH122RBX5
El factor H del complemento humano cuantifica el factor H del complemento humano en suero, plasma y sobrenadante.
El factor H del complemento humano cuantifica el factor H del complemento humano en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconoce exclusivamente el factor H. del complemento humano natural y recombinante
El factor H es una proteína sérica que actúa como inhibidor en el sistema de activación del complemento. Activa la convertasa C3/C5 disociando sus subunidades y actúa también como cofactor para la actividad enzimática del factor I.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso Proteína de unión de la adrenomedulina; sensibilidad a la maculopatía relacionada con la edad 1; AHUS1; AMBP1; ARMD4; ARMS1; Beta-1 H; beta-1-H-globulina; CFH; CFHL3; factor de componente de complemento H; factor de complemento H; proteína relacionada con el factor de complemento H 3A4/5G4; factor de complemento H, isoforma b; factor de inhibición de complemento H; factor H; factor H-like 1; FH; FHL1; Anticuerpo FHL1; factor H 1; factor H 1 (complemento); factor H 2 (complemento); HF; HF1; HF2; HGNC:4883; Hus; MGC88246; Mud-1; NOM; factor de complemento plaquetario H; proteína beta-1-H; RP1-177P10.1; Sas1; Sas-1
Intervalo del ensayo De 2 a 500 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 2 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) P08603
Símbolo de gen CFH
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra 50 μl de plasma; 50 μl de suero; 50 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo Factor H del complemento
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min