missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Kit de ELISA para factor H del complemento humano

Código de producto. 17114403
Click to view available options
Cantidad:
10 x 96 pruebas
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 96
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17114403

Marca: Invitrogen™ EH122RB

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

El factor H del complemento humano cuantifica el factor H del complemento humano en suero, plasma y sobrenadante.

El factor H del complemento humano cuantifica el factor H del complemento humano en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconoce exclusivamente el factor H. del complemento humano natural y recombinante

El factor H es una proteína sérica que actúa como inhibidor en el sistema de activación del complemento. Activa la convertasa C3/C5 disociando sus subunidades y actúa también como cofactor para la actividad enzimática del factor I.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso Proteína de unión de la adrenomedulina; sensibilidad a la maculopatía relacionada con la edad 1; AHUS1; AMBP1; ARMD4; ARMS1; Beta-1 H; beta-1-H-globulina; CFH; CFHL3; factor de componente de complemento H; factor de complemento H; proteína relacionada con el factor de complemento H 3A4/5G4; factor de complemento H, isoforma b; factor de inhibición de complemento H; factor H; factor H-like 1; FH; FHL1; Anticuerpo FHL1; factor H 1; factor H 1 (complemento); factor H 2 (complemento); HF; HF1; HF2; HGNC:4883; Hus; MGC88246; Mud-1; NOM; factor de complemento plaquetario H; proteína beta-1-H; RP1-177P10.1; Sas1; Sas-1
Intervalo del ensayo De 2 a 500 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 2 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) P08603
Símbolo de gen CFH
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra 50 μl de plasma; 50 μl de suero; 50 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo Factor H del complemento
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado