Learn More
Gibco™ Human CD25 (IL-2R alpha) (soluble) Recombinant Protein, PeproTech®
Recombinant Protein
86.50€ - 2985.00€
Especificaciones
Número de acceso | P01589 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | ELISA, Functional Assay, Western Blot |
Formulación | protein with no preservative |
ID de gen (Entrez) | 3559 |
Nombre | Human CD25 (IL-2 R alpha) (soluble) |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17840213
|
Gibco™
200-02RC-100UG |
100 μg |
606.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17810893
|
Gibco™
200-02RC-1MG |
2 x 500 μg | N/A | ||||||
30089406
|
Gibco™
200-02RC-01M |
2 x 500 μg |
2985.00€
paquete de 2 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17800343
|
Gibco™
200-02RC-250UG |
250 μg |
1046.00€
250 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17800713
|
Gibco™
200-02RC-25UG |
25 μg |
210.00€
25 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17899932
|
Gibco™
200-02RC-500UG |
500 μg |
1794.00€
500 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17899952
|
Gibco™
200-02RC-5UG |
5 μg |
86.50€
5 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
200-02RC-1MG will be provided as 2 x 500 μg (200-02RC-500UG). Recombinant Human sIL-2 Receptor alpha is a 24.8 kDa protein containing 219 amino acid residues consisting of only the extracellular domain of IL-2Ralpha. As a result of glycosylation, Recombinant Human sIL-2 Receptor alpha migrates with an apparent molecular mass of approximately 40-50 kDa by SDS-PAGE gel, under reducing and non-reducing conditions. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
CD25 (IL2 receptor alpha chain/IL2RA) is a cytokine that plays a role in the proliferation of T and B lymphocytes. The receptor of this cytokine (IL2RA) is a heterotrimeric protein complex with a gamma chain also shared by interleukin 4 (IL4) and interleukin 7 (IL7). IL2RA, IL2R beta chain (IL2RB), and the IL2R gamma chain (IL2RG), constitute the high-affinity IL2 receptor. Homodimeric IL2RA chains result in low-affinity receptor, while homodimeric IL2RB chains produce a medium-affinity receptor. The expression of IL2 in mature thymocytes is monoallelic, which represents an unusual regulatory mode for controlling the precise expression of a single gene. IL2 is primarily produced by mature T cells. IL2 plays an important role as a growth factor, differentiation factor, and regulator of cell death. IL-2 stimulates the proliferation of B cells, augments natural killer cell activity, and inhibits granulocyte macrophage colony formation. The targeted disruption of a similar gene in mice leads to ulcerative colitis-like disease, which suggests a role in the immune response to antigenic stimuli. Mutations in this gene are associated with interleukin 2 receptor alpha deficiency.Especificaciones
P01589 | |
protein with no preservative | |
Human CD25 (IL-2 R alpha) (soluble) | |
RUO | |
IL2RA | |
Recombinant | |
Lyophilized |
ELISA, Functional Assay, Western Blot | |
3559 | |
CHO cells | |
ADA; ADA1; Adenosine aminohydrolase; adenosine deaminase; CD25; CD25 antigen; cytokine receptor; IDDM10; IL 2 RA; IL 2 receptor; IL 2 R; IL 2 R subunit alpha; IL2 RA; IL2 RA antibody; IL2 receptor; il-2 receptor alpha; IL-2 Receptor alpha chain; IL-2 receptor alpha subunit; IL2 receptor subunit alpha; IL-2 receptor subunit alpha; IL2R; IL-2 R alpha; IL-2 R alpha chain; IL2R subunit alpha; IL-2 R subunit alpha; Il2ra; IL-2 RA; IL-2-RA; IL2-RA; Il2ra antibody; IL2RAC; IMD41; interleukin 2 receptor; interleukin 2 receptor alpha chain; interleukin 2 receptor subunit alpha; interleukin 2 receptor, alpha; interleukin 2 receptor, alpha chain; interleukin-2 receptor alpha; interleukin-2 receptor alpha chain; interleukin-2 receptor alpha subunit; interleukin-2 receptor beta chain; Interleukin2 receptor subunit alpha; interleukin-2 receptor subunit alpha; Ly-43; p55; p55 chain; sIL 2 R; soluble IL 2 receptor; TAC antigen; TCGFR | |
Unconjugated | |
ELCDDDPPEI PHATFKAMAY KEGTMLNCEC KRGFRRIKSG SLYMLCTGNS SHSSWDNQCQ CTSSATRNTT KQVTPQPEEQ KERKTTEMQS PMQPVDQASL PGHCREPPPW ENEATERIYH FVVGQMVYYQ CVQGYRALHR GPAESVCKMT HGKTRWTQPQ LICTGEMETS QFPGEEKPQA SPEGRPESET SCLVTTTDFQ IQTEMAATME TSIFTTEYQ | |
≥ 98% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses. |
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.