Learn More
Gibco™ Human CD25 (IL-2R alpha) (soluble) Recombinant Protein, PeproTech®
Descripción
200-02RC-1MG will be provided as 2 x 500 μg (200-02RC-500UG). Recombinant Human sIL-2 Receptor alpha is a 24.8 kDa protein containing 219 amino acid residues consisting of only the extracellular domain of IL-2Ralpha. As a result of glycosylation, Recombinant Human sIL-2 Receptor alpha migrates with an apparent molecular mass of approximately 40-50 kDa by SDS-PAGE gel, under reducing and non-reducing conditions. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | P01589 |
| Para utilizar con (aplicación) | ELISA, Functional Assay, Western Blot |
| Formulación | protein with no preservative |
| ID de gen (Entrez) | 3559 |
| Peso molecular | 24.8 kDa |
| Nombre | Human CD25 (IL-2 R alpha) (soluble) |
| Cantidad | 5 μg |
| Fuente | CHO cells |
| Estado normativo | RUO |
| Concentración de endotoxinas | <1 EU/ μg |
| Mostrar más |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.