Learn More
Gibco™ Human CD25 (IL-2R alpha) (soluble) Recombinant Protein, PeproTech®
Descripción
200-02RC-1MG will be provided as 2 x 500 μg (200-02RC-500UG). Recombinant Human sIL-2 Receptor alpha is a 24.8 kDa protein containing 219 amino acid residues consisting of only the extracellular domain of IL-2Ralpha. As a result of glycosylation, Recombinant Human sIL-2 Receptor alpha migrates with an apparent molecular mass of approximately 40-50 kDa by SDS-PAGE gel, under reducing and non-reducing conditions. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | P01589 |
| Para utilizar con (aplicación) | ELISA, Functional Assay, Western Blot |
| Formulación | protein with no preservative |
| ID de gen (Entrez) | 3559 |
| Peso molecular | 24.8 kDa |
| Nombre | Human CD25 (IL-2 R alpha) (soluble) |
| Cantidad | 250 μg |
| Fuente | CHO cells |
| Estado normativo | RUO |
| Concentración de endotoxinas | <1 EU/ μg |
| Afficher plus |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.