Learn More
Cytiva Columnas preempaquetadas HisTrap™ FF Crude
Purifique proteínas marcadas con histidina directamente a partir de lisados de células homogeneizadas no aclaradas. Las columnas preempaquetadas Cytiva Life Sciences™ HisTrap™ FF Crude ofrecen la comodidad de la purificación sencilla de un solo paso de proteínas marcadas con histidina mediante cromatografía de afinidad por iones metálicos inmovilizados (IMAC).
217.00€ - 8976.88€
Especificaciones
Material | Polipropileno |
---|---|
Intervalo de pH | De 3 a 12 |
Tipo de soporte | Agarosa entrecruzada al 6 % |
Contenido y almacenamiento | De 4 °C a 30 °C |
Tamaño de partículas | 45-165 μm |
Código de producto | Marca | Cantidad | Caudal | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Caudal | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11723219
|
Cytiva
17-5286-01 |
5 x 5 mL | <20 ml/min |
777.92€
paquete de 5 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10685355
|
Cytiva
11-0004-58 |
60 mL | <4 ml/min |
217.00€
paquete de 5 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11515674
|
Cytiva
11-0004-59 |
100 x 1 mL | <4 mL/min. | N/A | ||||||
11800083
|
Cytiva
17-5286-02 |
100 x 5 mL | <20 mL/min. | N/A | ||||||
Descripción
- Preenvasadas con medios Ni Sepharose™ 6 de flujo rápido
- Capacidad de unión de aproximadamente 40 mg/ml de medio con fugas insignificantes de Ni2+
- Presión máxima: 3 bar
- Material de columna: polipropileno
- Compatibles con una amplia variedad de agentes reductores, detergentes, desnaturalizantes y otros aditivos
- Columnas de 1 y 5 ml
Medios
- Matriz: agarosa entrecruzada al 6 %
- Tamaño medio de partícula: 90 μm
- Intervalo de funcionamiento de estabilidad de pH: de 3 a 12
Columnas de 1 ml
- Dimensiones del lecho: 7 x 25 mm
- Velocidad del flujo: < 4 l/min
Columnas de 5 ml
- Dimensiones del lecho: 16 x 25 mm
- Velocidad del flujo: < 20 m/min
Especificaciones
Polipropileno | |
Agarosa entrecruzada al 6 % | |
45-165 μm |
De 3 a 12 | |
De 4 °C a 30 °C | |
HisTrap FF Crude |
Seguridad y manipulación
- Atención
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- EUH208-Contiene Nickel. Puede provocar una reacción alérgica.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / y todos los equiposde manipulación de materiales / antideflagrante.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P235-Mantener en lugar fresco.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: ethanol