Learn More
Cytiva Columnas preempaquetadas HisTrap™ FF Crude
Código de producto. 11723219 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 x 5 mL
60 mL
100 x 1 mL
100 x 5 mL
Caudal:
<20 mL/min
<4 mL/min
<20 ml/min
<4 ml/min
Tamaño de la unidad:
25 ML
5 PCS
paquete de 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Caudal unitSize
11723219 5 x 5 mL <20 ml/min 25 ML
10685355 60 mL <4 ml/min 5 PCS
11515674 100 x 1 mL <4 mL/min paquete de 100
11800083 100 x 5 mL <20 mL/min paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11723219 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 17528601
Purifique proteínas marcadas con histidina directamente a partir de lisados de células homogeneizadas no aclaradas. Las columnas preempaquetadas Cytiva Life Sciences™ HisTrap™ FF Crude ofrecen la comodidad de la purificación sencilla de un solo paso de proteínas marcadas con histidina mediante cromatografía de afinidad por iones metálicos inmovilizados (IMAC).
  • Preempaquetado con medios de Ni Sepharose ™ 6 Fast Flow
  • Capacidad de unión de aproximadamente 40 mg/ml de medio con fugas insignificantes de Ni2+
  • Presión máxima: 3bar
  • Material de la columna: polipropileno
  • Compatible con una amplia variedad de agentes reductores, detergentes, desnaturalizantes y otros aditivos
  • Columnas 1 y 5 ml
Medios
  • Matriz: agarosa entrecruzada 6 %
  • Tamaño de partícula medio: 90 μm
  • Intervalo de funcionamiento de estabilidad de pH: de 3 a 12
columnas de 1 ml
  • Dimensiones del lecho: 7 x 25 mm
  • Velocidad de flujo: < 4ml/min
columnas de 5 ml
  • Dimensiones del lecho: 16 x 25 mm
  • Velocidad de flujo: < 20ml/min
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen del lecho 5 mL
Diámetro interior (imperial) 0,6 in
Diámetro interior (métrico) 16 mm
Descripción Las columnas HisTrap FF Crude son columnas IMAC de alta capacidad de unión para la purificación de proteínas etiquetadas con His cuando se necesita escalabilidad.
Caudal <20 ml/min
Material Polipropileno
Intervalo de pH De 3 a 12
Tipo de soporte Agarosa entrecruzada al 6 %
Contenido y almacenamiento De 4 °C a 30 °C
Presión máx. de funcionamiento 5 bar (0,5 MPa, 70 psi)
Tamaño de partículas 45-165 μm
Cantidad 5 x 5 mL
Para utilizar con (aplicación) Para uso exclusivo en investigación; no debe utilizarse en ningún procedimiento clínico o in vitro con fines de diagnóstico
Tipo HisTrap FF Crude
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • EUH208-Contiene Nickel. Puede provocar una reacción alérgica.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / y todos los equiposde manipulación de materiales / antideflagrante.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P235-Mantener en lugar fresco.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: ethanol