Learn More
Cytiva Columnas preempaquetadas HisTrap™ FF Crude
Tienda Cytiva Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 x 5 mL
60 mL
100 x 1 mL
100 x 5 mL
Caudal:
<20 mL/min
<4 mL/min
<20 ml/min
<4 ml/min
Tamaño de la unidad:
25 ML
5 PCS
paquete de 100
Descripción
- Preempaquetado con medios de Ni Sepharose ™ 6 Fast Flow
- Capacidad de unión de aproximadamente 40 mg/ml de medio con fugas insignificantes de Ni2+
- Presión máxima: 3 bar
- Material de la columna: polipropileno
- Compatible con una amplia variedad de agentes reductores, detergentes, desnaturalizantes y otros aditivos
- Columnas de 1 y 5 ml
Medios
- Matriz: Agarosa entrecruzada al 6 %
- Tamaño medio de partícula: 90 μm
- Intervalo de funcionamiento de estabilidad de pH: Desde 3 hasta 12
Columnas de 1 ml
- Dimensiones del lecho: 7 x 25mm
- Velocidad del flujo: <4 ml/min
Columnas de 5 ml
- Dimensiones del lecho: 16 x 25mm
- Velocidad del flujo: <20 ml/min
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen del lecho | 1 ml |
| Diámetro interior (imperial) | 0,2 in |
| Diámetro interior (métrico) | 7 mm |
| Descripción | Las columnas HisTrap FF Crude son columnas IMAC de alta capacidad de unión para la purificación de proteínas etiquetadas con His cuando se necesita escalabilidad. |
| Caudal | <4 ml/min |
| Contenido del kit | Salina tamponada con fosfato sódico, pH 7,4 y 0,5X de aditivos reactivos patentados y-PER |
| Material | Polipropileno |
| Intervalo de pH | De 3 a 12 |
| Tipo de soporte | Agarosa entrecruzada al 6 % |
| Contenido y almacenamiento | De 4 °C a 30 °C |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
- Atención
- Líquido inflamable Categoría 3
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- EUH208-Contiene . Puede provocar una reacción alérgica.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P235-Mantener en lugar fresco.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
- MIXTURE LIST-Contém: ethanol, Nickel