Learn More
Cytiva Columnas preempaquetadas HisTrap™ FF Crude
Purifique proteínas marcadas con histidina directamente a partir de lisados de células homogeneizadas no aclaradas. Las columnas preempaquetadas Cytiva Life Sciences™ HisTrap™ FF Crude ofrecen la comodidad de la purificación sencilla de un solo paso de proteínas marcadas con histidina mediante cromatografía de afinidad por iones metálicos inmovilizados (IMAC).
Marca:  Cytiva 11-0004-59
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11515674
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Prepacked with Ni Sepharose™ 6 Fast Flow media
  • Binding capacity approximately 40mg/mL medium with negligible Ni2+ leakage
  • Maximum pressure: 3 bar
  • Column material: polypropylene
  • Compatible with wide variety of reducing agents, detergents, denaturants, and other additives
  • 1 and 5mL columns
Media
  • Matrix: 6% cross-linked agarose
  • Average particle size: 90μm
  • pH stability working range: 3 to 12
1mL columns
  • Bed dimensions: 7 x 25mm
  • Flow velocity: <4mL/min.
5mL columns
  • Bed dimensions: 16 x 25mm
  • Flow velocity: <20mL/min.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
1 mL
7 mm
<4 mL/min.
De 3 a 12
De 4 °C a 30 °C
45-165 μm
Para uso exclusivo en investigación; no debe utilizarse en ningún procedimiento clínico o in vitro con fines de diagnóstico
0.2 in.
Las columnas HisTrap FF Crude son columnas IMAC de alta capacidad de unión para la purificación de proteínas etiquetadas con His cuando se necesita escalabilidad.
Polipropileno
Agarosa entrecruzada al 6 %
5 bar (0,5 MPa, 70 psi)
100 x 1 mL
Pre-packed Column
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
SDS
Documentos
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Cytiva Columnas preempaquetadas HisTrap™ FF Crude > Bed Dimensions: 7 x 25mm; 100 x 1mL