Learn More
Cytiva Columnas preempaquetadas Fast Flow HiScreen™ azul, Ni y DEAE Sepharose™
Se utiliza para la optimización del método y la detección de parámetros
137.00€ - 223.00€
Especificaciones
Volumen del lecho | 4.7mL |
---|---|
Diámetro interior (imperial) | 0,3 in |
Diámetro interior (métrico) | 7,7mm |
Cantidad | 1 x 4.7mL |
Altura (imperial) | 3,93 in |
Código de producto | Marca | Tipo de ligando | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de ligando | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12305683
|
Cytiva
28-9782-44 |
Ni Sepharose |
204.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11603234
|
Cytiva
28-9782-43 |
Cibacron azul (medio de 7 μM/ml) |
223.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11370322
|
Cytiva
28-9782-45 |
Dietilaminoetil |
137.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Based on 6% highly cross-linked agarose with an average bead size of 90μm
- Processed flow properties and high loading capacities
- Bed height of 10cm is designed to allow method optimization and parameter screening
- Easily connected in series to achieve 20cm bed height
- Small bed volume gives fast results and minimal sample/buffer consumption
- Combines high capacity with high flow velocity and low backpressure to reduce process cycle times and increase productivity
- Reproducible results, scalable to BioProcess™ columns packed with the same chromatography media using the same linear fluid velocity
- Bed volume: 4.7mL
- Bed dimension: 7.7 × 100mm
- Matrix: 6% cross-linked agarose beads
- Average particle size: 90μm
- Flow velocity: <600cm/hr or <450cm/hr
- Material (Column hardware and column tube): polypropylene
- Column I.D.: 7.7mm
Blue Sepharose
- Prepacked with BioProcess chromatography medium Blue Sepharose 6 Fast Flow
- Purification of albumin, enzymes (including NAD+ and NADP+), coagulation factors, interferons and related proteins
- Prepacked with Nickel Sepharose 6 Fast Flow
- Purification of histidine-tagged proteins with Immobilized Metal ion Affinity Chromatography (IMAC)
- Prepacked with DEAE Sepharose Fast Flow
- Weak anion exchanger (diethylaminoethyl group) BioProcess™ medium
Especificaciones
4.7mL | |
7,7mm | |
3,93 in | |
Polipropileno | |
De 45 a 165 μm |
0,3 in | |
1 x 4.7mL | |
100 mm | |
1,5 bar | |
Agarosa entrecruzada al 6 % |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- Atención
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: ethanol, nickel
- UNKNOWN ACUTE-16.5% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Cytiva Columnas preempaquetadas Fast Flow HiScreen™ azul, Ni y DEAE Sepharose™