Learn More
Cytiva Columnas preempaquetadas Fast Flow HiScreen™ azul, Ni y DEAE Sepharose™
Código de producto. 11370322 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de ligando:
Cibacron azul (medio de 7 μM/ml)
Dietilaminoetil
Ni Sepharose
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Tipo de ligando unitSize
11370322 Dietilaminoetil 1 PCS
12305683 Ni Sepharose cada uno
11603234 Cibacron azul (medio de 7 μM/ml) 1 PCS
3 options
Código de producto. 11370322
Marca: Cytiva 28978245
Se utiliza para la optimización del método y la detección de parámetros
  • Basado en 6 % de agarosa muy entrecruzada con un gránulo de medio tamañod e 90 μm
  • Propiedades de flujo procesado y altas capacidades de carga
  • La altura del lecho de 10 cm está diseñada para permitir la optimización del método y detección de parámetros
  • Se conecta fácilmente en serie para alcanzar la altura del lecho de 20 cm
  • El pequeño volumen de lecho proporciona resultados rápidos y un consumo mínimo de muestras/tampones
  • Combina alta capacidad con alta velocidad de flujo y baja contrapresión reducir los tiempos de ciclo de los procesos y aumentar la productividad
  • Resultados reproducibles, ampliables a columnas BioProcess™ empaquetadas con el mismo medio de cromatografía utilizando la misma velocidad de fluido lineal
  • Volumen del lecho: 4.7mL
  • Dimensión del lecho: 7,7 × 100 mm
  • Matriz: 6 % de gránulos de agarosa entrecruzada
  • Tamaño de partícula medio: 90 μm
  • Velocidad de flujo: < 600 cm/h o < 450 cm/h
  • Material (tornillería de columna y tubo de columna): polipropileno
  • DI de columna: 7,7mm
Azul Sepharose
  • Preempaquetado con medio de cromatografía BioProcess Azul Sepharose 6 Fast Flow
  • Purificación de albúmina, enzimas (incluyendo NAD+ y NADP+), factores de coagulación, interferones y proteínas relacionadas
Ni Sepharose
  • Preempaquetado con níquel Sepharose 6 Fast Flow
  • Purificación de proteínas marcadas con histidina con cromatografía de afinidad de iones metálicos inmovilizados (IMAC)
DEAE Sepharose
  • Preempaquetado con medios DEAE Sepharose Fast Flow
  • Intercambiador de aniones débil (grupo dietilaminoetil) Medio BioProcess™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tampón 1 M de NaOH, 8 M de urea, 8 M de guanidina clorhidrato, 70 % de etanol
Tipo de producto Columna FF HiScreen DEAE Sepharose FF
Volumen del lecho 4.7mL
Diámetro interior (imperial) 0,3 in
Diámetro interior (métrico) 7,7mm
Cantidad 1 x 4.7mL
Altura (imperial) 3,93 in
Altura (métrico) 100 mm
Caudal < 450 cm/h
Material Polipropileno
Tipo de ligando Dietilaminoetil
Presión máxima 1,5 bar
Intervalo de pH De 2 a 12
Tamaño de partículas De 45 a 165 μm
Tipo de soporte Agarosa entrecruzada al 6 %
Contenido y almacenamiento De 4° a 30 °C
Tipo de columna Ion Exchange Column
Para utilizar con (aplicación) Optimización práctica del desarrollo de procesos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • HiScreen DEAE FF
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: ethanol