Learn More
Cytiva Columnas preempaquetadas Fast Flow HiScreen™ azul, Ni y DEAE Sepharose™
Tienda Cytiva ProductosDescripción
- Basado en 6 % de agarosa muy entrecruzada con un gránulo de medio tamañod e 90 μm
- Propiedades de flujo procesado y altas capacidades de carga
- La altura del lecho de 10 cm está diseñada para permitir la optimización del método y detección de parámetros
- Se conecta fácilmente en serie para alcanzar la altura del lecho de 20 cm
- El pequeño volumen de lecho proporciona resultados rápidos y un consumo mínimo de muestras/tampones
- Combina alta capacidad con alta velocidad de flujo y baja contrapresión reducir los tiempos de ciclo de los procesos y aumentar la productividad
- Resultados reproducibles, ampliables a columnas BioProcess™ empaquetadas con el mismo medio de cromatografía utilizando la misma velocidad de fluido lineal
- Volumen del lecho: 4.7mL
- Dimensión del lecho: 7,7 × 100 mm
- Matriz: 6 % de gránulos de agarosa entrecruzada
- Tamaño de partícula medio: 90 μm
- Velocidad de flujo: < 600 cm/h o < 450 cm/h
- Material (tornillería de columna y tubo de columna): polipropileno
- DI de columna: 7,7mm
Azul Sepharose
- Preempaquetado con medio de cromatografía BioProcess Azul Sepharose 6 Fast Flow
- Purificación de albúmina, enzimas (incluyendo NAD+ y NADP+), factores de coagulación, interferones y proteínas relacionadas
- Preempaquetado con níquel Sepharose 6 Fast Flow
- Purificación de proteínas marcadas con histidina con cromatografía de afinidad de iones metálicos inmovilizados (IMAC)
- Preempaquetado con medios DEAE Sepharose Fast Flow
- Intercambiador de aniones débil (grupo dietilaminoetil) Medio BioProcess™
Especificaciones
Especificaciones
| Tampón | Etanol al 70 %, 6 M de guanidina clorhidrato, 8 M de urea |
| Tipo de producto | Columna FF HiScreen Azul Sepharose |
| Volumen del lecho | 4.7mL |
| Diámetro interior (imperial) | 0,3 in |
| Diámetro interior (métrico) | 7,7mm |
| Cantidad | 1 x 4.7mL |
| Altura (imperial) | 3,93 in |
| Altura (métrico) | 100 mm |
| Caudal | < 600 cm/h |
| Material | Polipropileno |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- HiScreen Blue Fast Flow
- Atención
- Líquido inflamable Categoría 3
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: ethanol