Learn More
Cytiva Columnas preempaquetadas Fast Flow HiScreen™ azul, Ni y DEAE Sepharose™
Código de producto. 12305683 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de ligando:
Azul Sepharose
DEAE Sepharose
Ni Sepharose
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de ligando unitSize
12305683 Ni Sepharose cada uno
11603234 Azul Sepharose 1 PCS
11370322 DEAE Sepharose 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12305683 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 28978244
Se utiliza para la optimización del método y la detección de parámetros
  • Basado en un 6% de agarosa altamente reticulada con un tamaño de perla promedio de 90 μµm
  • Propiedades de flujo procesado y altas capacidades de carga
  • La altura del lecho de 10 cm está diseñada para permitir la optimización del método y la selección de parámetros.
  • Se conecta fácilmente en serie para lograr una altura de cama de 20 cm.
  • El pequeño volumen de lecho proporciona resultados rápidos y un consumo mínimo de muestras/tampones
  • Combina alta capacidad con alta velocidad de flujo y baja contrapresión para reducir los tiempos de ciclo de los procesos y aumentar la productividad
  • Resultados reproducibles, escalables a BioProcess™ columnas rellenas con el mismo medio cromatográfico utilizando la misma velocidad de fluido lineal
  • Volumen del lecho: 4,7 ml
  • Dimensión de la cama: 7,7 × 100 mm
  • Matriz: perlas de agarosa reticuladas al 6%
  • Tamaño medio de partícula: 90 μµm
  • Velocidad de flujo: < 600 cm/h o < 450 cm/hora
  • Material (tornillería de columna y tubo de columna): polipropileno
  • ID de columna: 7,7 mm
Azul Sepharose
  • Preenvasado con BioProcess medio de cromatografía azul Sepharose 6 Flujo rápido
  • Purificación de albúmina, enzimas (incluyendo NAD+ y NADP+), factores de coagulación, interferones y proteínas relacionadas
Ni Sepharose
  • Preenvasado con níquel Sepharose 6 Flujo rápido
  • Purificación de proteínas marcadas con histidina con cromatografía de afinidad de iones metálicos inmovilizados (IMAC)
DEAE Sepharose
  • Preenvasado con DEAE Sepharose Flujo rápido
  • Intercambiador de aniones débil (grupo dietilaminoetilo) BioProcess™ medio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tampón 0,1 M de HCl, 0,1 M de NaOH, 8 M de urea
Tipo de producto Columna 6 FF HiScreen Ni Sepharose
Volumen del lecho 4.7mL
Diámetro interior (imperial) 0,3 in
Diámetro interior (métrico) 7,7mm
Cantidad 1 x 4.7mL
Altura (imperial) 3,93 in
Altura (métrico) 100 mm
Caudal < 450 cm/h
Material Polipropileno
Tipo de ligando Ni Sepharose
Presión máxima 1,5 bar
Intervalo de pH De 3 a 12
Tamaño de partículas De 45 a 165 μm
Tipo de soporte Agarosa entrecruzada al 6 %
Contenido y almacenamiento 4° hasta 30 °C
Tipo de columna Columna de flujo rápido preempacada
Para utilizar con (aplicación) Purificación de proteínas etiquetadas con His con cromatografía de afinidad iónica de metal inmovilizado
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • HiScreen Ni FF
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol, nickel
  • UNKNOWN ACUTE-16.5% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.