Learn More
Cytiva Columnas de cromatografía HiScale™
Soporta presiones de hasta 20 bar (290 psi) y caudales altos. Las columnas de cromatografía HiScale™ Cytiva Life Sciences™ están diseñadas para ser compatibles con los medios de cromatografía BioProcess modernos como MabSelect™ y Capto™.
859.00€ - 2123.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Columna de cromatografía HiScale |
---|---|
Incluye | Tubo de columna, tubo de protección externo, dos adaptadores, tubos de PEEK y uniones en ambos extremos para facilitar la conexión a válvulas, bombas y monitores |
Material | Vidrio de borosilicato |
Presión máxima | 20bar |
Tipo de soporte | Polipropileno (fibra de vidrio reforzada)/Red de poliamida |
Código de producto | Marca | Volumen del lecho | Altura (métrico) | Diámetro interior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen del lecho | Altura (métrico) | Diámetro interior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11380122
|
Cytiva
28-9644-44 |
785 ml | 400 mm | 50mm |
2123.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
11388390
|
Cytiva
28-9644-24 |
80 ml | 400 mm | 16mm |
1043.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
11348390
|
Cytiva
28-9645-13 |
212 ml | 400 mm | 26mm |
1396.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
11390122
|
Cytiva
28-9644-45 |
393 ml | 200 mm | 50mm |
1726.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
11310132
|
Cytiva
28-9645-14 |
106 ml | 200 mm | 26mm |
1203.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 18-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
11370122
|
Cytiva
28-9644-41 |
40 ml | 200 mm | 16mm |
859.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
Descripción
- Empty columns with high pressure stability for packing with modern BioProcess media for process development and preparative chromatography.
- Provides axial compression of the gel bed and a nonrotating plunger mechanism that expands packing capabilities.
- Adapter QuickLock mechanism, column measurement scale, and ergonomic design, facilitate column handling and increase process control.
- Dual adapters, offering high flexibility and dynamic packing heights.
- Capability to rinse entire adapter shaft after packing, thereby minimizing risk of bacterial growth after prolonged use.
- Based on the well-established line of XK columns and compatible with all methods currently applicable to XK columns.
Especificaciones
Columna de cromatografía HiScale | |
Vidrio de borosilicato | |
Polipropileno (fibra de vidrio reforzada)/Red de poliamida | |
Desarrollo de procesos y cromatografía preparativa |
Tubo de columna, tubo de protección externo, dos adaptadores, tubos de PEEK y uniones en ambos extremos para facilitar la conexión a válvulas, bombas y monitores | |
20bar | |
Empty HPLC Column |