Learn More
Cytiva Columnas de cromatografía HiScale™ Código de producto.: 11388390
Solo quedan undefined
Añadir a la cesta
Cytiva Columnas de cromatografía HiScale™
Código de producto. 11388390 Tienda Cytiva Productos
80 ml, 400 mm, 16mm, cada uno
Click to view available options
Volumen del lecho:
40 ml
80 ml
106 ml
212 ml
393 ml
785 ml
Altura (métrico):
200 mm
400 mm
Diámetro interior (métrico):
16mm
26mm
50mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11388390
Marca: Cytiva 28964424
Solo quedan undefined
Añadir a la cesta
Solo quedan undefined
Añadir a la cesta
Soporta presiones de hasta 20 bar (290 psi) y caudales altos. Las columnas de cromatografía HiScale™ Cytiva Life Sciences™ están diseñadas para ser compatibles con los medios de cromatografía BioProcess modernos como MabSelect™ y Capto™.
  • Columnas vacías con alta estabilidad de presión para el empaquetado con medios modernos BioProcess para el desarrollo de procesos y cromatografía preparativa.
  • Proporciona compresión axial del lecho de gel y un mecanismo de émbolo no giratorio que amplía las capacidades de empaquetado.
  • El mecanismo QuickLock del adaptador, la escala de medida de la columna, y el diseño ergonómico, facilitan el manejo de la columna y aumentan el control del proceso.
  • Adaptadores dobles, que ofrecen alta flexibilidad y alturas de embalaje dinámicas.
  • Capacidad para enjuagar todo el eje del adaptador después del empaquetado, minimizando así el riesgo de crecimiento bacteriano después de un uso prolongado.
  • Basado en la bien establecida línea de columnas XK y compatible con todos los métodos aplicables actualmente a las columnas XK.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Columna de cromatografía HiScale
Volumen del lecho 80 ml
Diámetro interior (métrico) 16mm
Altura (métrico) 400 mm
Incluye Tubo de columna, tubo de protección externo, dos adaptadores, tubos de PEEK y uniones en ambos extremos para facilitar la conexión a válvulas, bombas y monitores
Material Vidrio de borosilicato
Presión máxima 20bar
Tipo de soporte Polipropileno (fibra de vidrio reforzada)/Red de poliamida
Tipo de columna Empty HPLC Column
Para utilizar con (aplicación) Desarrollo de procesos y cromatografía preparativa
Título del producto
Cytiva Columnas de cromatografía HiScale™ >