Descripción
- Columnas vacías con alta estabilidad de presión para empaque con tecnología moderna BioProcess Medios para el desarrollo de procesos y cromatografía preparativa.
- Proporciona compresión axial del lecho de gel y un mecanismo de émbolo no giratorio que amplía las capacidades de empaquetado.
- Adaptador QuickLock El mecanismo, la escala de medición de la columna y el diseño ergonómico facilitan el manejo de la columna y aumentan el control del proceso.
- Adaptadores dobles, que ofrecen alta flexibilidad y alturas de embalaje dinámicas.
- Capacidad para enjuagar todo el eje del adaptador después del empaquetado, minimizando así el riesgo de crecimiento bacteriano después de un uso prolongado.
- Basado en la bien establecida línea de columnas XK y compatible con todos los métodos aplicables actualmente a las columnas XK.
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Columna de cromatografía HiScale |
| Volumen del lecho | 40 ml |
| Diámetro interior (métrico) | 16mm |
| Altura (métrico) | 200 mm |
| Incluye | Tubo de columna, tubo de protección externo, dos adaptadores, tubos de PEEK y uniones en ambos extremos para facilitar la conexión a válvulas, bombas y monitores |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Presión máxima | 20bar |
| Tipo de soporte | Polipropileno (fibra de vidrio reforzada)/Red de poliamida |
| Tipo de columna | Columna HPLC vacía |
| Para utilizar con (aplicación) | Desarrollo de procesos y cromatografía preparativa |