Learn More
Cytiva Columnas de cromatografía HiScale™
Código de producto. 11310132 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen del lecho:
40 ml
80 ml
106 ml
212 ml
393 ml
785 ml
Altura (métrico):
200 mm
400 mm
Diámetro interior (métrico):
16mm
26mm
50mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen del lecho Altura (métrico) Diámetro interior (métrico) Tamaño de la unidad
11310132 106 ml 200 mm 26mm cada uno
11380122 785 ml 400 mm 50mm cada uno
11388390 80 ml 400 mm 16mm cada uno
11348390 212 ml 400 mm 26mm cada uno
11390122 393 ml 200 mm 50mm cada uno
11370122 40 ml 200 mm 16mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 11310132 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 28964514
En stock
Soporta presiones de hasta 20 bar (290 psi) y caudales altos. Las columnas de cromatografía HiScale™ Cytiva Life Sciences™ están diseñadas para ser compatibles con los medios de cromatografía BioProcess modernos como MabSelect™ y Capto&t
  • Columnas vacías con alta estabilidad de presión para empaque con tecnología moderna BioProcess Medios para el desarrollo de procesos y cromatografía preparativa.
  • Proporciona compresión axial del lecho de gel y un mecanismo de émbolo no giratorio que amplía las capacidades de empaquetado.
  • Adaptador QuickLock El mecanismo, la escala de medición de la columna y el diseño ergonómico facilitan el manejo de la columna y aumentan el control del proceso.
  • Adaptadores dobles, que ofrecen alta flexibilidad y alturas de embalaje dinámicas.
  • Capacidad para enjuagar todo el eje del adaptador después del empaquetado, minimizando así el riesgo de crecimiento bacteriano después de un uso prolongado.
  • Basado en la bien establecida línea de columnas XK y compatible con todos los métodos aplicables actualmente a las columnas XK.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Columna de cromatografía HiScale
Volumen del lecho 106 ml
Diámetro interior (métrico) 26mm
Altura (métrico) 200 mm
Incluye Tubo de columna, tubo de protección externo, dos adaptadores, tubos de PEEK y uniones en ambos extremos para facilitar la conexión a válvulas, bombas y monitores
Material Vidrio de borosilicato
Presión máxima 20bar
Tipo de soporte Polipropileno (fibra de vidrio reforzada)/Red de poliamida
Tipo de columna Columna HPLC vacía
Para utilizar con (aplicación) Desarrollo de procesos y cromatografía preparativa