Learn More
Kartell™ Recipientes rectos con tapón de rosca
Designed to allow small qualtities of samples to be taken out without interfering with the internal shoulders of the container. Kartell™ HDPE Containers with Screw Caps excellent chemical resistance make it ideal for storing mercury.
26.95€ - 67.40€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Alimentos, almacenamiento de mercurio |
---|---|
Incluye | Tapón de rosca |
Material | LDPE |
Cantidad | 10/paq. |
Color del tapón | Blanco |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
10234661
|
Kartell™
0091100 |
10 ml |
32.05€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 10-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
10737922
|
Kartell™
0091200 |
30 ml |
37.70€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 10-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
10345731
|
Kartell™
0091000 |
5 ml |
26.95€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 20-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
10470163
|
Kartell™
0091400 |
90 ml |
56.90€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 21-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
10071001
|
Kartell™
0091600 |
180 ml |
67.40€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 21-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
- Ideal for storing mercury
- Leakproof
- Sturdy
- Heavy walled
- Suitable for foodstuff
Especificaciones
Alimentos, almacenamiento de mercurio | |
LDPE | |
Blanco | |
Recipiente de muestras | |
Tapón de rosca |
Tapón de rosca | |
10/paq. | |
Forma redonda | |
Polietileno de alta densidad (HPDE) |