Learn More
Kartell™ Recipientes rectos con tapón de rosca
Descripción
- Idóneos para almacenamiento de muestras
- A prueba de fugas
- Resistente
- Con pared resistente
- Adecuado para productos alimenticios
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 5 ml |
| Diámetro interior (métrico) | 17,6mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Alimentos, almacenamiento de mercurio |
| Incluye | Tapón de rosca |
| Material | LDPE |
| Cantidad | 10/paq. |
| Grosor (métrico) | 1,7 mm |
| Peso (métrico) | 11 g |
| Color del tapón | Blanco |
| Forma | Forma redonda |
| Mostrar más |