Learn More
Kartell™ Recipientes rectos con tapón de rosca
Código de producto. 10234661
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
10 ml
30 ml
90 ml
180 ml
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 10
Código de producto. 10234661
Marca: Kartell™ 0091100
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Designed to allow small qualtities of samples to be taken out without interfering with the internal shoulders of the container. Kartell™ HDPE Containers with Screw Caps excellent chemical resistance make it ideal for storing mercury.
  • Idóneos para almacenamiento de muestras
  • A prueba de fugas
  • Resistente
  • Con pared resistente
  • Adecuado para productos alimenticios
Especificaciones
Capacidad (métrico) 10 ml
Diámetro interior (métrico) 17,6mm
Para utilizar con (aplicación) Alimentos, almacenamiento de mercurio
Incluye Tapón de rosca
Material LDPE
Cantidad 10/paq.
Grosor (métrico) 1,7 mm
Peso (métrico) 13 g
Color del tapón Blanco
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 58,4 mm
Tipo de producto Recipiente de muestras
Material del cierre Polietileno de alta densidad (HPDE)
Diámetro (métrico) 21 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca