Learn More
Corning™ Pipeta de tubo capilar de polipropileno estéril Gosselin™
Reduzca los riesgos de contaminación cruzada mediante el uso de pipetas desechables
75.65€ - 654.50€
Especificaciones
Material | Polipropileno |
---|---|
Tipo | Pipeta de tubo capilar |
Desechables | Sí |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Longitud (métrico) | Tipo de empaquetado | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Longitud (métrico) | Tipo de empaquetado | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
12602255
|
Corning™
EPI24B-02 |
2,2 mL | 24 cm | 50/bolsa | 6000/caja |
301.50€
paquete de 6000 |
Fecha estimada de envío: 18-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11562772
|
Corning™
EPI1B-01 |
1 ml | 19 cm | 40 bolsas/25 unidades | 1000 |
75.65€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
11825380
|
Corning™
EPI24B-01 |
2,2 mL | 24 cm | 25/bolsa | 6000/caja |
355.26€
paquete de 6000 |
Fecha estimada de envío: 15-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
12672275
|
Corning™
EPI5-01 |
5 ml | 7,3 cm | 10/bolsa | 3600/caja |
342.43€
paquete de 3600 |
Fecha estimada de envío: 17-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11962785
|
Gosselin™
EPI1B-05 |
1 ml | 19 cm | 100/bolsa | 100/bolsa |
430.80€
paquete de 12000 |
Fecha estimada de envío: 18-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11992815
|
Corning™
EPI1B-01 |
1 ml | 19 cm | 40 bolsas/25 unidades | 1000 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
Descripción
- Trazabilidad del producto en cada bolsa
- Estéril 10-3
- Envasados individualmente en bolsas con cremallera única con precinto de seguridad
Especificaciones
Polipropileno | |
Pipeta de tubo capilar | |
Sí |