Learn More
Corning™ Pipeta de tubo capilar de polipropileno estéril Gosselin™
Reduzca los riesgos de contaminación cruzada mediante el uso de pipetas desechables
Marca:  Corning™ EPI24B-01
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11825380
  • 355.26€ / paquete de 6000
Fecha estimada de envío: 15-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Trazabilidad del producto en cada bolsa
  • Estéril 10-3
  • Envasados individualmente en bolsas con cremallera única con precinto de seguridad
Especificaciones
Especificaciones
Polipropileno
6000/caja
2,2 mL
Pipeta de tubo capilar
Estéril
25/bolsa
24 cm