Learn More
Corning™ Pipeta de tubo capilar de polipropileno estéril Gosselin™
Reduzca los riesgos de contaminación cruzada mediante el uso de pipetas desechables
Marca: Gosselin™ EPI1B-05
Detalles adicionales : Peso : 11.00000kg
Descripción
- Pipeta de tubo capilar de polipropileno
- Envasado en bolsas con cremallera a prueba de manipulación
- Para muestreo de líquidos
- Talla universal
Especificaciones
Esterilidad SAL 10-3 | |
Estéril | |
100/bolsa | |
19 cm | |
Sí |
Polipropileno | |
100/bolsa | |
1 ml | |
Pipeta de tubo capilar |