Learn More
Corning™ Pipetas de paja, polipropileno, estériles
Código de producto. 11562772
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 ml
2,2 mL
5 ml
Longitud (métrico):
7,3 cm
19 cm
19 cm
24 cm
Tipo de empaquetado:
10/bolsa
100/bolsa
25/bolsa
40 bolsas/25 unidades
50/bolsa
Cantidad:
100/bolsa
1000
3600/caja
6000/caja
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 12000
paquete de 3600
paquete de 6000
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Longitud (métrico) Tipo de empaquetado Cantidad Tamaño de la unidad
11562772 1 ml 19 cm 40 bolsas/25 unidades 1000 paquete de 1000
12602255 2,2 mL 24 cm 50/bolsa 6000/caja paquete de 6000
11992815 1 ml 19 cm 40 bolsas/25 unidades 1000 paquete de 12000
11825380 2,2 mL 24 cm 25/bolsa 6000/caja paquete de 6000
12672275 5 ml 7,3 cm 10/bolsa 3600/caja paquete de 3600
11962785 1 ml 19 cm 100/bolsa 100/bolsa paquete de 12000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 11562772 Proveedor Corning™ N.º de proveedor EPI1B01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    86.45€
    46.59€ / paquete de 1000
    Ahorro 39.86€
    46% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Reduzca los riesgos de contaminación cruzada mediante el uso de pipetas desechables
  • Trazabilidad del producto en cada bolsa
  • Estéril 10-3
  • Envasados individualmente en bolsas con cremallera única con precinto de seguridad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Polipropileno
Cantidad 1000
Tipo de empaquetado 40 bolsas/25 unidades
Volumen (métrico) 1 ml
Longitud (métrico) 19 cm
Tipo Pipeta de tubo capilar
Desechables Un solo uso