Learn More
Corning™ Pipetas de paja, polipropileno, estériles
GREENER_CHOICE
Código de producto. 12602255
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 ml
2,2 mL
5 ml
Longitud (métrico):
7,3 cm
19 cm
19 cm
24 cm
Tipo de empaquetado:
10/bolsa
100/bolsa
25/bolsa
40 bolsas/25 unidades
50/bolsa
Cantidad:
100/bolsa
1000
3600/caja
6000/caja
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 12000
paquete de 3600
paquete de 6000
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Longitud (métrico) Tipo de empaquetado Cantidad unitSize
12602255 2,2 mL 24 cm 50/bolsa 6000/caja paquete de 6000
11562772 1 ml 19 cm 40 bolsas/25 unidades 1000 paquete de 1000
11992815 1 ml 19 cm 40 bolsas/25 unidades 1000 paquete de 12000
11825380 2,2 mL 24 cm 25/bolsa 6000/caja paquete de 6000
12672275 5 ml 7,3 cm 10/bolsa 3600/caja paquete de 3600
11962785 1 ml 19 cm 100/bolsa 100/bolsa paquete de 12000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 12602255 Proveedor Corning™ N.º de proveedor EPI24B02
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Reduzca los riesgos de contaminación cruzada mediante el uso de pipetas desechables
  • Trazabilidad del producto en cada bolsa
  • Estéril 10-3
  • Envasados individualmente en bolsas con cremallera única con precinto de seguridad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Polipropileno
Esterilidad Estéril
Cantidad 6000/caja
Tipo de empaquetado 50/bolsa
Volumen (métrico) 2,2 mL
Longitud (métrico) 24 cm
Tipo Pipeta de tubo capilar
Desechables Un solo uso