Learn More
Hirschmann™ Matraces aforados de clase A con esmerilado NS
Permite la medición y manipulación precisas y seguras de líquidos en el laboratorio. Los matraces aforados de clase A Hirschmann Instruments™ con esmerilado NS se han fabricado con tubos de vidrio DURAN™ duraderos.
40.00€ - 343.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | DIN EN ISO 1042 |
---|---|
Material | Vidrio de borosilicato, Duran Glass |
Graduated | Sí |
Clase | A |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Junta cónica estándar | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Junta cónica estándar | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10543841
|
Hirschmann™
2820398 |
10000 ml | Esmerilado estándar NS 45/40 |
343.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 10-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10771761
|
Hirschmann™
2820392 |
1000 ml | Esmerilado estándar NS 19/32 |
66.45€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 18-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10606141
|
Hirschmann™
2820393 |
1000 mL | 24/29 NS esmerilada estándar |
61.10€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
13167949
|
Hirschmann™
2820380 |
100 ml | 12/21 NS esmerilada estándar |
49.95€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11836993
|
Hirschmann™
2820381 |
100 mL | 14/23 NS esmerilada estándar |
50.95€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11891583
|
Hirschmann™
2820360 |
10 ml | Esmerilado estándar NS 7/16 |
40.30€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envoi: 27-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11801593
|
Hirschmann™
2820361 |
10 ml | 10/19 NS esmerilada estándar |
40.00€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10781761
|
Hirschmann™
2820394 |
2000 ml | Esmerilado estándar NS 29/32 |
83.55€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10534001
|
Hirschmann™
2820385 |
200 ml | 14/23 NS esmerilada estándar |
56.90€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10780831
|
Hirschmann™
2820365 |
20 ml | 10/19 NS esmerilada estándar |
41.65€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10315142
|
Hirschmann™
2820366 |
20 ml | 12/21 NS esmerilada estándar |
41.10€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11846993
|
Hirschmann™
2820386 |
250 ml | 14/23 NS esmerilada estándar |
59.15€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envoi: 23-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10618441
|
Hirschmann™
2820370 |
25 ml | 10/19 NS esmerilada estándar |
41.65€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10616332
|
Hirschmann™
2820371 |
25 ml | 12/21 NS esmerilada estándar |
45.55€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10380051
|
Hirschmann™
2820397 |
5 l | Esmerilado estándar NS 34/35 |
178.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 02-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10498090
|
Hirschmann™
2820390 |
500 ml | Esmerilado estándar NS 19/26 |
70.65€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12608675
|
Hirschmann™
2820375 |
50 ml | 12/21 NS esmerilada estándar |
45.10€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envoi: 13-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12618675
|
Hirschmann™
2820378 |
50 ml | 14/23 NS esmerilada estándar |
46.55€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envoi: 24-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10044240
|
Hirschmann™
2820353 |
5 ml | Esmerilado estándar NS 7/16 |
40.30€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envoi: 10-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Con esmerilado NS y graduación azul
- Sin tapón
- Conforme a DIN EN ISO 1042
- Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
- Certificado de conformidad, con información de lote fechada
Especificaciones
DIN EN ISO 1042 | |
Vidrio de borosilicato, Duran Glass | |
Sí | |
A |