Learn More
Hirschmann™ Matraces aforados de clase A con esmerilado NS
Código de producto. 13167949
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
10 ml
20 ml
20 ml
25 ml
50 ml
50 ml
100 ml
100 mL
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
1000 mL
2000 ml
5 l
10000 ml
Junta cónica estándar:
10/19 NS esmerilada estándar
12/21 NS esmerilada estándar
14/23 NS esmerilada estándar
24/29 NS esmerilada estándar
Esmerilado estándar NS 19/26
Esmerilado estándar NS 19/32
Esmerilado estándar NS 29/32
Esmerilado estándar NS 34/35
Esmerilado estándar NS 45/40
Esmerilado estándar NS 7/16
Tamaño de la unidad:
1 PCS
2 PCS
cada uno
paquete de 2
19 product options available for selection
Product selection table with 19 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Junta cónica estándar unitSize
13167949 100 ml 12/21 NS esmerilada estándar paquete de 2
10543841 10000 ml Esmerilado estándar NS 45/40 cada uno
10771761 1000 ml Esmerilado estándar NS 19/32 cada uno
10606141 1000 mL 24/29 NS esmerilada estándar cada uno
11836993 100 mL 14/23 NS esmerilada estándar 2 PCS
11891583 10 ml Esmerilado estándar NS 7/16 paquete de 2
11801593 10 ml 10/19 NS esmerilada estándar 2 PCS
10781761 2000 ml Esmerilado estándar NS 29/32 cada uno
10534001 200 ml 14/23 NS esmerilada estándar 2 PCS
10780831 20 ml 10/19 NS esmerilada estándar paquete de 2
10315142 20 ml 12/21 NS esmerilada estándar 2 PCS
11846993 250 ml 14/23 NS esmerilada estándar paquete de 2
10618441 25 ml 10/19 NS esmerilada estándar paquete de 2
10616332 25 ml 12/21 NS esmerilada estándar paquete de 2
10380051 5 l Esmerilado estándar NS 34/35 1 PCS
10498090 500 ml Esmerilado estándar NS 19/26 paquete de 2
12608675 50 ml 12/21 NS esmerilada estándar 2 PCS
12618675 50 ml 14/23 NS esmerilada estándar 2 PCS
10044240 5 ml Esmerilado estándar NS 7/16 paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
19 options
Código de producto. 13167949 Proveedor Hirschmann™ N.º de proveedor 2820380
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Permiten la medición y manipulación precisas y seguras de líquidos en el laboratorio. Los matraces aforados de clase A Hirschmann Instruments™ con esmerilado NS se han fabricado con tubos de vidrio DURAN™ duraderos.
  • Con esmerilado NS y graduación azul
  • Sin tapón
  • Conforme a DIN EN ISO 1042
  • Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
  • Certificado de conformidad, con información de lote fechada
Especificaciones
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 1042
Capacidad (métrico) 100 ml
Material Vidrio de borosilicato, Duran Vaso
Altura (métrico) 170mm
Límite de error ±0,1 ml
Junta cónica estándar 12/21 NS esmerilada estándar
Tolerancia ± 0,1 mL
Graduated Sí
Clase A