Learn More
Hirschmann™ Matraces aforados de clase A con esmerilado NS
Permite la medición y manipulación precisas y seguras de líquidos en el laboratorio. Los matraces aforados de clase A Hirschmann Instruments™ con esmerilado NS se han fabricado con tubos de vidrio DURAN™ duraderos.
Marca: Hirschmann™ 2820371
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Con esmerilado NS y graduación azul
- Sin tapón
- Conforme a DIN EN ISO 1042
- Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
- Certificado de conformidad, con información de lote fechada
Especificaciones
DIN EN ISO 1042 | |
Vidrio de borosilicato, Duran Glass | |
±0,06 ml | |
±0,06 ml | |
A |
25 ml | |
110mm | |
12/21 NS esmerilada estándar | |
Sí |
Título del producto
Hirschmann™ Matraces aforados de clase A con esmerilado NS > Capacidad: 25 ml; junta de toma: Esmerilado estándar NS 12/21
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido