Learn More
Hirschmann™ Matraces aforados de clase A con esmerilado NS
Código de producto. 10044240
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
10 ml
20 ml
20 ml
25 ml
50 ml
50 ml
100 ml
100 mL
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
1000 mL
2000 ml
5 l
10000 ml
Junta cónica estándar:
10/19 NS esmerilada estándar
12/21 NS esmerilada estándar
14/23 NS esmerilada estándar
24/29 NS esmerilada estándar
Esmerilado estándar NS 19/26
Esmerilado estándar NS 19/32
Esmerilado estándar NS 29/32
Esmerilado estándar NS 34/35
Esmerilado estándar NS 45/40
Esmerilado estándar NS 7/16
Tamaño de la unidad:
1 PCS
2 PCS
cada uno
paquete de 2
Código de producto. Capacidad (métrico) Junta cónica estándar unitSize
10044240 5 ml Esmerilado estándar NS 7/16 paquete de 2
10543841 10000 ml Esmerilado estándar NS 45/40 cada uno
10771761 1000 ml Esmerilado estándar NS 19/32 cada uno
10606141 1000 mL 24/29 NS esmerilada estándar cada uno
13167949 100 ml 12/21 NS esmerilada estándar paquete de 2
11836993 100 mL 14/23 NS esmerilada estándar 2 PCS
11891583 10 ml Esmerilado estándar NS 7/16 paquete de 2
11801593 10 ml 10/19 NS esmerilada estándar 2 PCS
10781761 2000 ml Esmerilado estándar NS 29/32 cada uno
10534001 200 ml 14/23 NS esmerilada estándar 2 PCS
10780831 20 ml 10/19 NS esmerilada estándar paquete de 2
10315142 20 ml 12/21 NS esmerilada estándar 2 PCS
11846993 250 ml 14/23 NS esmerilada estándar paquete de 2
10618441 25 ml 10/19 NS esmerilada estándar paquete de 2
10616332 25 ml 12/21 NS esmerilada estándar paquete de 2
10380051 5 l Esmerilado estándar NS 34/35 1 PCS
10498090 500 ml Esmerilado estándar NS 19/26 paquete de 2
12608675 50 ml 12/21 NS esmerilada estándar 2 PCS
12618675 50 ml 14/23 NS esmerilada estándar 2 PCS
19 options
Código de producto. 10044240
Marca: Hirschmann™ 2820353
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Permite la medición y manipulación precisas y seguras de líquidos en el laboratorio. Los matraces aforados de clase A Hirschmann Instruments™ con esmerilado NS se han fabricado con tubos de vidrio DURAN™ duraderos.
  • Con esmerilado NS y graduación azul
  • Sin tapón
  • Conforme a DIN EN ISO 1042
  • Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
  • Certificado de conformidad, con información de lote fechada
Especificaciones
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 1042
Capacidad (métrico) 5 ml
Material Vidrio de borosilicato, Vidrio Duran
Altura (métrico) 70 mm
Límite de error ±0,04 ml
Junta cónica estándar Esmerilado estándar NS 7/16
Tolerancia ±0,04 ml
Graduated Sí
Clase A