Learn More
Fisherbrand™ Pipetas graduadas de vidrio de tipo 1 clase AS
Pipetee líquidos con precisión. Las pipetas graduadas de clase AS y tipo 1 Fisherbrand™ se han fabricado con vidrio sodocálcico. Las pipetas de tipo 1 tienen la marca de cero en la parte superior.
8.76€ - 22.67€
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
15277925
|
Fisherbrand™
FB50232 |
1 ml |
8.76€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
15287925
|
Fisherbrand™
FB50234 |
2 mL |
10.65€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envoi: 12-01-2026
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
15297925
|
Fisherbrand™
FB50236 |
5 ml |
11.13€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
15207935
|
Fisherbrand™
FB50238 |
10 ml |
12.15€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
15217935
|
Fisherbrand™
FB50240 |
25 ml |
22.67€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envoi: 10-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
Pipetee líquidos con precisión. Las pipetas graduadas de clase AS tipo 1 Fisherbrand™ se han fabricado con vidrio sodocálcico. Las pipetas de tipo 1 tienen la marca de cero en la parte superior.
- Vidrio sodocálcico
- Tipo 1
- Graduaciones en azul
- Clase AS
- El certificado de conformidad por lotes se puede descargar
Especificaciones
Vidrio sodocálcico | |
Sí | |
Pipeta |