Learn More
Fisherbrand™ Pipetas graduadas de vidrio de tipo 1 clase AS
Pipetee líquidos con precisión. Las pipetas graduadas de clase AS y tipo 1 Fisherbrand™ se han fabricado con vidrio sodocálcico. Las pipetas de tipo 1 tienen la marca de cero en la parte superior.
Marca:  Fisherbrand™
6.76 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21749" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.05220kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15287925
  • 10.15€ / paquete de 2
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Pipetee líquidos con precisión. Las pipetas graduadas de clase AS tipo 1 Fisherbrand™ se han fabricado con vidrio sodocálcico. Las pipetas de tipo 1 tienen la marca de cero en la parte superior.
  • Vidrio sodocálcico
  • Tipo 1
  • Graduaciones en azul
  • Clase AS
  • El certificado de conformidad por lotes se puede descargar 
Especificaciones
Especificaciones
Vidrio sodocálcico
0.1 ml
±0.10 ml
Pipeta
Paq. de 5
2 mL